Få mere at vide
4-Carbethoxyimidazol, TRC
Artikelnummer. 30362995
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362995 25 g
30359050 1 g
30363045 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17611025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23785-21-9
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.14
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)imidazole, C 751, C 751 (pharmaceutical), Ethyl 1H-Imidazole-4-carboxylate, Ethyl 4-imidazolecarboxylate, NSC 191283
IUPAC navn ethyl 1H-imidazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)c1c[nH]cn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Carbethoxyimidazole
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-7-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Formel vægt 140.0586