Få mere at vide
4-carbamoylfuran-2-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-carbamoylfuran-2-carboxylic acid |
| CAS | 1315367-95-3 |
| Molekylær formel | C6H5NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(Aminocarbonyl)-2-furancarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO4/c7-5(8)3-1-4(6(9)10)11-2-3/h1-2H,(H2,7,8)(H,9,10) |
| SMIL | NC(=O)c1coc(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-carbamoylfuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.11 |
| Formel vægt | 155.0219 |