Få mere at vide
4-Butylresorcinol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16410477
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16410477 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16410477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107369
MedChemExpress 4-Butylresorcinol is a phenol derivative which can inhibit tyrosinase with IC50 of 11.27 μM.
4-Butylresorcinol is a phenol derivative which can inhibit tyrosinase with IC50 of 11.27 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Butylresorcinol
CAS 18979-61-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H14O2
Mængde 50 mg
Synonym Butylresorcinol
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (902.42 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CCCCC1=C(C=C(O)C=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98.23%
Grad Research
Fysisk form Solid