Få mere at vide
(4-Butylphenyl)methanamine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31105695
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
31105695 5 g
1 options
Artikelnummer. 31105695 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD134135g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Butylphenyl)methanamine
CAS 57802-79-6
Molekylær formel C11H17N
MDL nummer MFCD02258855
Mængde 5 g
SMIL NCC1=CC=C(CCCC)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 163.26
Procent renhed 98%