Få mere at vide
4-Butylbenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Butylbenzoic Acid |
| CAS | 20651-71-2 |
| Molekylær formel | C11H14O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | p-Butylbenzoic Acid, 4-n-Butylbenzoic Acid, p-n-Butylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCCCc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-butylbenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vægt | 178.0994 |