Få mere at vide
4-butylbenzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10447222
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10447222 10 g 10g
10294974 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10447222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10243EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 54997-92-1
Molekylær formel C10H13ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 232.72
MDL nummer MFCD00173908
InChI nøgle OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 2737352
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3C6H4SO2Cl
Mængde 10 g
IUPAC navn 4-butylbenzensulfonylchlorid
Formel vægt 232.73
Procent renhed 97%