Få mere at vide
4-(Butylamino)benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
4-(Butylamino)benzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Butylamino)benzoic Acid |
| CAS | 4740-24-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(Butylamino)benzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H15 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Tetracaine Hydrochloride Imp. B (EP), Tetracaine Imp. B (EP), Tetracaine USP Related Compound B, Tetracaine USP RC B, 4-(Butylamino)benzoic Acid, Tetracaine Related Compound B, Tetracaine Hydrochloride Impurity B, Tetracaine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(butylamino)benzoic acid |
| Vis mere |