Få mere at vide
4'-Butylacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Butylacetophenone |
| CAS | 37920-25-5 |
| Molekylær formel | C12H16O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1-(4-Butylphenyl)ethanone, p-Butylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13/h6-9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(4-butylphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.25 |
| Formel vægt | 176.1201 |