Få mere at vide
4-Butyl-2-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30335733
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30335733 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30335733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6932901G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Butyl-2-methylaniline
CAS 72072-16-3
Molekylær formel C11H17N
Mængde 1 g
Synonym 4-Butyl-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-4-butylaniline
InChI formel InChI=1S/C11H17N/c1-3-4-5-10-6-7-11(12)9(2)8-10/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3
SMIL CCCCc1ccc(N)c(C)c1
IUPAC navn 4-butyl-2-methylanilin
Molekylvægt (g/mol) 163.26
Formel vægt 163.1361