Få mere at vide
4-Butyl-1,2-dihydroxybenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Butyl-1,2-dihydroxy benzene |
| CAS | 2525-05-5 |
| Molekylær formel | C10H14O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pyrocatechol, 4-butyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Butyl-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-butylbenzene, 4-Butylcatechol, 4-Butylpyrocatechol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-6-9(11)10(12)7-8/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 4-butylbenzen-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vægt | 166.0994 |