Få mere at vide
4-Butoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30338583
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338583 5 g
1 options
Artikelnummer. 30338583 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6905905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Butoxyphenol
CAS 122-94-1
Molekylær formel C10H14O2
Mængde 5 g
Synonym p-Butoxyphenol, 4-n-Butoxyphenol, Hydroquinone Butyl Ether, Hydroquinone Monobutyl Ether, NSC 60292, p-Butoxyphenol
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
SMIL CCCCOc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-butoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Formel vægt 166.0994