Få mere at vide
4-Butoxybutanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Butoxybutanol |
| CAS | 4161-24-4 |
| Molekylær formel | C8H18O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Butoxy-1-butanol, 4-Butyloxybutan-1-ol, Butylene Glycol Monobutyl Ether, Tetramethylene Glycol monobutyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOCCCCO |
| IUPAC navn | 4-butoxybutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.23 |
| Formel vægt | 146.1307 |