missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Butoxybenzyl Alcohol, TRC

Artikelnummer. 30341471
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341471 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6909952.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Butoxybenzyl Alcohol
CAS 6214-45-5
Molekylær formel C11H16O2
Mængde 2.5 g
Synonym p-Butoxybenzyl Alcohol, (4-Butoxyphenyl)methanol, 4-butoxybenzenemethanol, NSC 69089
InChI formel InChI=1S/C11H16O2/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7,12H,2-3,8-9H2,1H3
SMIL CCCCOc1ccc(CO)cc1
IUPAC navn (4-butoxyphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 180.24
Formel vægt 180.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.