Få mere at vide
4-Butoxybenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Butoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 6214-45-5 |
| Molekylær formel | C11H16O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | p-Butoxybenzyl Alcohol, (4-Butoxyphenyl)methanol, 4-butoxybenzenemethanol, NSC 69089 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7,12H,2-3,8-9H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOc1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC navn | (4-butoxyphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vægt | 180.115 |