Få mere at vide
4-butoxybenzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10640856
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10640856 25 g 25g
10601123 1 g 1g
10364962 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10640856 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00441EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1138-56-3
Molekylær formel C10H13ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 248.721
MDL nummer MFCD00052344
InChI nøgle HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
PubChem CID 517990
IUPAC navn 4-butoxybenzensulfonylchlorid
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Butoxybenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CH3(CH2)3OC6H4SO2Cl
Mængde 25 g
Formel vægt 248.73
Procent renhed 97%