missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Butoxy-2H-1-benzopyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Butoxy-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 71386-90-8 |
| Molekylær formel | C13H14O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Butoxy Coumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3/c1-2-3-8-15-12-9-13(14)16-11-7-5-4-6-10(11)12/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOC(C1=CC=CC=C1O2)=CC2=O |
| IUPAC navn | 4-butoxychromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vægt | 218.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?