missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-((but-3-en-1-yloxy)carbonyl)benzoic acid, TRC

Artikelnummer. 30339491
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339491 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB583890500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-((but-3-en-1-yloxy)carbonyl)benzoic acid
CAS 62680-74-4
Molekylær formel C12 H12 O4
Mængde 500 mg
Synonym 1-(3-Buten-1-yl) 1,4-benzenedicarboxylate, 1-(3-buten-1-yl) ester 1,4-Benzenedicarboxylic acid, mono-3-butenyl ester 1,4-Benzenedicarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C12H12O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h2,4-7H,1,3,8H2,(H,13,14)
SMIL O=C(C1=CC=C(C(OCCC=C)=O)C=C1)O
IUPAC navn 4-but-3-enoxycarbonylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 220.221
Formel vægt 220.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.