Få mere at vide
4'-Bromovalerophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Bromovalerophenone |
| CAS | 7295-44-5 |
| Molekylær formel | C11H13BrO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-(4-Bromophenyl)-1-pentanone, 1-Bromo-4-pentanoylbenzene, 4'-Bromopentanophenone, 4'-Bromovalerophenone, NSC 76560, p-Bromophenyl Butyl Ketone, p-Bromovalerophenone, p-Pentanoylbromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CCCC |
| IUPAC navn | 1-(4-bromophenyl)pentan-1-en |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.12 |
| Formel vægt | 240.01 |