Få mere at vide
4'-Bromovalerophenon, TRC
Artikelnummer. 30330481
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30330481 1 g
1 options
Artikelnummer. 30330481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6890251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromovalerophenone
CAS 7295-44-5
Molekylær formel C11H13BrO
Mængde 1 g
Synonym 1-(4-Bromophenyl)-1-pentanone, 1-Bromo-4-pentanoylbenzene, 4'-Bromopentanophenone, 4'-Bromovalerophenone, NSC 76560, p-Bromophenyl Butyl Ketone, p-Bromovalerophenone, p-Pentanoylbromobenzene
InChI formel InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
SMIL O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CCCC
IUPAC navn 1-(4-bromophenyl)pentan-1-en
Molekylvægt (g/mol) 241.12
Formel vægt 240.01