Få mere at vide
4-bromtriphenylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426798
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426798 25 g 25g
15416798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60328.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36809-26-4 | C18H14BrN | 324.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36809-26-4
Molekylær formel C18H14BrN
Molekylvægt (g/mol) 324.221
MDL nummer MFCD01851266
InChI nøgle SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromotriphenylamine, 4-bromo-phenyl-diphenyl-amine, 4-bromophenyl diphenylamine, 4-bromo triphenylamine, benzenamine, 4-bromo-n,n-diphenyl, n,n-diphenyl-4-bromoaniline, rarechem fh 1g 0a02, n-4-bromophenyl-n-phenylbenzenamine, 4-diphenylamino-1-bromobenzene
PubChem CID 642838
IUPAC navn 4-brom-N,N-diphenylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromotriphenylamine
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Mængde 25 g
Formel vægt 324.21
Procent renhed 99%