Få mere at vide
4-bromotoluen, TRC
Artikelnummer. 30341580
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30341580 50 g
1 options
Artikelnummer. 30341580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68823550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromotoluene
CAS 106-38-7
Molekylær formel C7H7Br
Mængde 50 g
Synonym 1-Bromo-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-methylbenzene, 4-Bromotoluene, 4-Methyl-1-bromobenzene, 4-Methylbromobenzene, 4-Methylphenyl Bromide, 4-Tolyl Bromide, NSC 6531, p-Bromo(methyl)benzene, p-Bromotoluene, p-Methylbromobenzene, p-Methylphenyl Bromide, p-Tolyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMIL Cc1ccc(Br)cc1
IUPAC navn 1-bromo-4-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 171.03
Formel vægt 169.9731