Få mere at vide
4-Bromotoluene-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromotoluene-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 112484-85-2 |
| Molekylær formel | C7 D4 H3 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-methyl- (9 CI, ACI), 3-Bromo-6-methylbenzene-1,2,4,5-d4 (ACI), Toluene-2,3,5,6-d4, p-bromo- (6 CI), 1-Bromotetradeutero-4-methylbenzene, 4-Bromotoluene-d4, 4-Bromotoluene-2,3,5,6-d4, 4-Bromotoluene-2,3,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c([2 H])c1C |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.0591 |
| Formel vægt | 173.9982 g/mol |
| Vis mere |