Få mere at vide
4-bromothiophenol, 98%
Artikelnummer. 11438843
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438843 50 g 50g
11428843 10 g 10g
11448843 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438843 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10555.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 106-53-6 | C6H5BrS | 189,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-53-6
Molekylær formel C6H5BrS
Molekylvægt (g/mol) 189.07
MDL nummer MFCD00004845
InChI nøgle FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
PubChem CID 66049
IUPAC navn 4-brombenzenthiol
SMIL C1=CC(=CC=C1S)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromothiophenol
Smeltepunkt 72°C to 78°C
Kogepunkt 239°C
Lugt Unpleasant
Mængde 50 g
FN nummer UN2923
Beilstein 507031
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 189.08
Procent renhed 98%