Få mere at vide
4-bromothiophenol, 95%
Artikelnummer. 10020730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10020730 25 g Glasflaske 25g
10028591 5 g Glasflaske 5g
10214710 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10020730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107460250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-53-6 | C6H5BrS | 189,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-53-6
Molekylær formel C6H5BrS
Molekylvægt (g/mol) 189.07
MDL nummer MFCD00004845
InChI nøgle FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
PubChem CID 66049
IUPAC navn 4-brombenzenthiol
SMIL C1=CC(=CC=C1S)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromothiophenol
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 71 °C til 76 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 239 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4SH
Mængde 25 g
Beilstein 06, 330
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkaliske opløsninger (reagerer), opløselig i methanol
Formel vægt 189.07
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromothiophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.