Få mere at vide
4-bromothioanisol, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromothioanisole |
| Smeltepunkt | 37 °C til 40 °C |
| Kogepunkt | 250 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Stank |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1906693 |
| Formel vægt | 203.11 |
| Procent renhed | ≥98% |