Få mere at vide
4-bromothioanisol, 98+%
Artikelnummer. 11472897
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472897 100 g 100g
11462897 25 g 25g
11482897 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15504.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-95-0 | C7H7BrS | 203,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-95-0
Molekylær formel C7H7BrS
Molekylvægt (g/mol) 203.10
MDL nummer MFCD00000102
InChI nøgle YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisole
PubChem CID 66037
IUPAC navn 1-brom-4-methylsulfanylbenzen
SMIL CSC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromothioanisole
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Kogepunkt 250°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Stench
Mængde 100 g
Beilstein 1906693
Formel vægt 203.11
Procent renhed ≥98%