Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromothioanisole |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 35,0 °C til 40,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |