Få mere at vide
4-bromothioanisol, 97%
Artikelnummer. 10477570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10477570 25 g Glasflaske 25g
10611453 5 g Glasflaske 5g
10357750 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10477570 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188190250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 104-95-0 | C7H7BrS | 203,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-95-0
Molekylær formel C7H7BrS
Molekylvægt (g/mol) 203.10
MDL nummer MFCD00000102
InChI nøgle YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisole
PubChem CID 66037
IUPAC navn 1-brom-4-methylsulfanylbenzen
SMIL CSC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromothioanisole
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35.0°C to 40.0°C
Farve Hvid til beige
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4SCH3
Mængde 25 g
Beilstein 06, 330
Formel vægt 203.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Low Melting Crystalline Mass, Crystals, Crystalline Powder or Chunks