Få mere at vide
(4-Bromothien-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (4-Bromothien-3-yl)methanol |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 193.06 |
| Procent renhed | 97% |