Få mere at vide
(4-Bromothien-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603625
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10603625 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10767095 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603625 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54209CB
Kemiske identifikatorer
CAS 70260-05-8
Molekylær formel C5H5BrOS
Molekylvægt (g/mol) 193.06
MDL nummer MFCD01859831
InChI nøgle MPKBPMYJCDNVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophen-3-yl methanol, 4-bromothien-3-yl methanol, 4-bromo-3-thiophenemethanol, 3-thiophenemethanol,4-bromo, 4-bromothiophen-3-yl ;methanol, 4-bromo-3-thienyl methan-1-ol, 3-bromo-4-hydroxymethyl thiophene
PubChem CID 818863
IUPAC navn (4-bromthiophen-3-yl)methanol
SMIL OCC1=CSC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Bromothien-3-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.06
Procent renhed 97%