Få mere at vide
4-Bromothiazole, 97%
Artikelnummer. 10155717 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10155717
Brand: Thermo Scientific Acros 429450050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34259-99-9 | C3H2BrNS | 164.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34259-99-9
Molekylær formel C3H2BrNS
Molekylvægt (g/mol) 164.02
MDL nummer MFCD06657592
InChI nøgle VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h
PubChem CID 2763218
IUPAC navn 4-brom-1,3-thiazol
SMIL BrC1=CSC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromothiazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Pink
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 164.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromothiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.