Få mere at vide
4-bromostyren (stabiliseret med TBC), TRC
Artikelnummer. 30336982
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30336982 5 g
1 options
Artikelnummer. 30336982 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6869935G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromostyrene
CAS 2039-82-9
Molekylær formel C8H7Br
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
SMIL Brc1ccc(C=C)cc1
IUPAC navn 1-bromo-4-ethenylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 183.05
Formel vægt 181.9731