Få mere at vide
4-Bromosalicylaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30346380
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30346380 1 g
1 options
Artikelnummer. 30346380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6869701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromosalicylaldehyde
CAS 22532-62-3
Molekylær formel C7H5BrO2
Mængde 1 g
Synonym 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-4-bromobenzaldehyde, 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
SMIL Oc1cc(Br)ccc1C=O
IUPAC navn 4-bromo-2-hydroxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 201.02
Formel vægt 199.9473