Få mere at vide
4-Bromresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777698 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10112900
Brand: Thermo Scientific Acros 107430050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6626-15-9 | C6H5BrO2 | 189.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6626-15-9
Molekylær formel C6H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 189.01
MDL nummer MFCD00002272
InChI nøgle MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoresorcinol, 1-bromo-2,4-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-bromo, 4-bromo-1,3-dihydroxybenzene, 4-bromo-benzene-1,3-diol, 4-bromo-resorcinol, resorcinol, 4-bromo, acmc-209nuf, 2,4-dihydroxybromobenzene
PubChem CID 81105
IUPAC navn 4-brombenzen-1,3-diol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoresorcinol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 99°C to 102°C
Farve Beige til Pink
Kogepunkt 150°C (12.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(OH)2
Mængde 5 g
Beilstein 06, 821
Formel vægt 189.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver