Få mere at vide
4-Bromoresorcinol, 98%
Artikelnummer. 15482689
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482689 5 g 5g
15492689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66087.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6626-15-9 | C6H5BrO2 | 189,008 g/mol
Det er almindeligt anvendt som et organisk reagens og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er almindeligt anvendt som et organisk reagens og farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6626-15-9
Molekylær formel C6H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 189.008
MDL nummer MFCD00002272
InChI nøgle MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoresorcinol, 1-bromo-2,4-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-bromo, 4-bromo-1,3-dihydroxybenzene, 4-bromo-benzene-1,3-diol, 4-bromo-resorcinol, resorcinol, 4-bromo, acmc-209nuf, 2,4-dihydroxybromobenzene
PubChem CID 81105
IUPAC navn 4-brombenzen-1,3-diol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoresorcinol
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Farve Pink (Pink)
Kogepunkt 150°C (12 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1861280
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 189.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver