Få mere at vide
4-Bromoresorcinol, 98%
Artikelnummer. 10570584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10570584 25 g Glasflaske 25g
10112900 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10570584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107430250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 6626-15-9 | C6H5BrO2 | 189,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6626-15-9
Molekylær formel C6H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 189.01
MDL nummer MFCD00002272
InChI nøgle MPCCNXGZCOXPMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoresorcinol, 1-bromo-2,4-dihydroxybenzene, 1,3-benzenediol, 4-bromo, 4-bromo-1,3-dihydroxybenzene, 4-bromo-benzene-1,3-diol, 4-bromo-resorcinol, resorcinol, 4-bromo, acmc-209nuf, 2,4-dihydroxybromobenzene
PubChem CID 81105
IUPAC navn 4-brombenzen-1,3-diol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoresorcinol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 99 °C til 102 °C
Farve Beige til Pink
Kogepunkt 150 °C (12,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(OH)2
Mængde 25 g
Beilstein 06, 821
Formel vægt 189.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver