Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromoquinoline |
| Smeltepunkt | 29°C to 32°C |
| Flammepunkt | >110°C |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Molekylær formel | C9H6BrN |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | quinoline, 4-bromo, 4-bromo-quinoline, pubchem7115, acmc-1aijg, 4-bromoquinoline, ksc222e1b |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)Br |
| IUPAC navn | 4-bromoquinoline |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Bromoquinoline, 95%
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .