Få mere at vide
4-bromopyridin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30335747
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30335747 5 g
1 options
Artikelnummer. 30335747 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6867355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromopyridine Hydrochloride
CAS 19524-06-2
Molekylær formel C5 H4 Br N . Cl H
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMIL Cl.Brc1ccncc1
IUPAC navn 4-bromopyridin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 194.46
Formel vægt 192.9294