Få mere at vide
4-bromopyridin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11327116
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327116 5 g 5g
11317116 1 g 1g
11337116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07052.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19524-06-2 | C5H5BrClN | 194,456 g/mol
4-Bromopyridinhydrochlorid anvendes som et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromopyridinhydrochlorid anvendes som et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i DMSO, methanol og
vand.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Hygroskopisk. Inkompatible materialer er fugt, stærke baser, stærke oxidationsmidler. Beskyt mod fugt og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19524-06-2
Molekylær formel C5H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 194.456
MDL nummer MFCD00012828
InChI nøgle MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl
PubChem CID 88100
IUPAC navn 4-brompyridin;hydrochlorid
SMIL C1=CN=CC=C1Br.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromopyridine hydrochloride
Smeltepunkt ∽270°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3621847
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,Methanol and Water.
Formel vægt 194.46
Procent renhed 99%