Få mere at vide
4-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 15421349
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421349 1 g 1g
15431349 5 g 5g
15441349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64244.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30766-03-1 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
4-Brompicolinsyre er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Anvendes også som mellemprodukt til agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brompicolinsyre er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Anvendes også som mellemprodukt til agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Svagt opløseligt i dimethylsulfoxid, methanol og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30766-03-1
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.007
MDL nummer MFCD03426665
InChI nøgle RPHHYRNGCJYQSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromopicolinic acid, 4-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, aurora 23242, pubchem4064, acmc-209hio, ksc222g5r
PubChem CID 735150
IUPAC navn 4-brompyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CN=C(C=C1Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 177°C to 179°C
Mængde 1 g
Beilstein 471891
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in dimethyl sulfoxide ,methanol and water.
Formel vægt 202.01
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid