missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30330228
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330228 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68613510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
CAS 131747-63-2
Molekylær formel C6 H4 Br N O
Mængde 10 g
Synonym 4-Bromo-2-formylpyridine, 4-Bromopicolinaldehyde
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-8-6(3-5)4-9/h1-4H
SMIL Brc1ccnc(C=O)c1
IUPAC navn 4-bromopyridine-2-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 186.01
Formel vægt 184.9476
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.