missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromopyridine-2-carboxaldehyde |
| CAS | 131747-63-2 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br N O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-formylpyridine, 4-Bromopicolinaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-8-6(3-5)4-9/h1-4H |
| SMIL | Brc1ccnc(C=O)c1 |
| IUPAC navn | 4-bromopyridine-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.01 |
| Formel vægt | 184.9476 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?