Få mere at vide
4-bromopyridin-2-karbonitril, TRC
Artikelnummer. 30329803
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30329803 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30329803 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686753250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 62150-45-2
Molekylær formel C6 H3 Br N2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H
SMIL Brc1ccnc(c1)C#N
IUPAC navn 4-bromopyridin-2-karbonitrin
Molekylvægt (g/mol) 183.01
Formel vægt 181.948