Få mere at vide
4-bromopyridin-2-karbonitril, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromopyridine-2-carbonitrile |
| CAS | 62150-45-2 |
| Molekylær formel | C6 H3 Br N2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H |
| SMIL | Brc1ccnc(c1)C#N |
| IUPAC navn | 4-bromopyridin-2-karbonitrin |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.01 |
| Formel vægt | 181.948 |