missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromopyridazine Hydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30348354
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348354 500 mg
30335644 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686785500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromopyridazine Hydrobromide
CAS 1220039-64-4
Molekylær formel C4 H3 Br N2 . Br H
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H3BrN2.BrH/c5-4-1-2-6-7-3-4;/h1-3H;1H
SMIL Br.Brc1ccnnc1
IUPAC navn 4-bromopyridazine;hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 239.9
Formel vægt 237.8741
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.