missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromopyridazine Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromopyridazine Hydrobromide |
| CAS | 1220039-64-4 |
| Molekylær formel | C4 H3 Br N2 . Br H |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3BrN2.BrH/c5-4-1-2-6-7-3-4;/h1-3H;1H |
| SMIL | Br.Brc1ccnnc1 |
| IUPAC navn | 4-bromopyridazine;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.9 |
| Formel vægt | 237.8741 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?