missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromopyridazine Hydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30334091
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334091 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334091 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686785100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromopyridazine Hydrobromide
CAS 1220039-64-4
Molekylær formel C4 H3 Br N2 . Br H
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H3BrN2.BrH/c5-4-1-2-6-7-3-4;/h1-3H;1H
SMIL Br.Brc1ccnnc1
IUPAC navn 4-bromopyridazine;hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 239.9
Formel vægt 237.8741
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.