Få mere at vide
4-bromopyren, TRC
Artikelnummer. 30347382
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30347382 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30347382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68709510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromopyrene
CAS 1732-26-9
Molekylær formel C16H9Br
Mængde 10 mg
Synonym Pyrene, 4-bromo-, 4-Bromopyrene
InChI formel InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H
SMIL Brc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
IUPAC navn 4-bromopyren
Molekylvægt (g/mol) 281.15
Formel vægt 279.9888