Få mere at vide
4-Bromopiperidin hydrobromid, 98%
Artikelnummer. 10551882 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10551882 10 g Glasflaske 10g
10446062 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10551882 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368310100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 54288-70-9 | C5H10BrN·HBr | 244,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54288-70-9
Molekylær formel C5H10BrN·HBr
Molekylvægt (g/mol) 244.96
MDL nummer MFCD00191858
InChI nøgle LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromopiperidine hydrobromide, 4-bromopiperidinehbr, 4-bromopiperidine hbr, piperidine, 4-bromo-, hydrobromide, 4-bromopiperidine hydrobromide 1:1, 4-bromopiperidine, bromide, pubchem9060, acmc-209lf5, 4-bromo-piperidine hbr salt, 4-bromopiperidinehydrobromide
PubChem CID 2734676
IUPAC navn 4-brompiperidin;hydrobromid
SMIL C1CNCCC1Br.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromopiperidine hydrobromide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 199,0 °C til 202,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 til 102,5 % (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 20, IV, 1381
Formel vægt 244.96
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromopiperidine hydrobromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.