Få mere at vide
4-Bromopicolinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromopicolinic Acid |
| CAS | 30766-03-1 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br N O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-4-1-2-8-5(3-4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC navn | 4-bromopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.01 |
| Formel vægt | 200.9425 |